691224
trans-4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
≥98.5% (GCF)
Sinónimos:
p-Anisalacetone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
≥98.5% (GCF)
mp
72-74 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(\C=C\C(C)=O)cc1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)