Merck
690309
Sigma-Aldrich
Sodium dicyanamide
Arxada quality, ≥97.0 % (w/w) (T)
Seleccione un Tamaño
1 KG
US$ 255,00
10 KG
US$ 9.160,00
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
US$ 255,00
10 KG
US$ 9.160,00
About This Item
Fórmula lineal:
NaN(CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
89.03
Beilstein:
3913818
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
calidad
Arxada quality
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
concentración
≥97.0 % (w/w) (T)
impurezas
≤0.5 % (w/w) water (Karl Fischer)
≤3.0 % (w/w) NaCl (AT)
cadena SMILES
[Na]N(C#N)C#N
InChI
1S/C2N3.Na/c3-1-5-2-4;/q-1;+1
Clave InChI
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Nickel diacetylpyridine dioximate pentanuclear, octanuclear and decanuclear cluster complexes
  • Decanuclear manganese(II/III) oxo azide diolate clusters as supertetrahedral building-blocks to design extended magnetic networks
  • Ruthenium bipyridine complexes entrapped in iron and manganese dicyanamide two-dimensional anionic sheet-like coordination polymeric networks exhibiting dual emission photoluminescence
  • Lead dicyanamide-bridged nitronyl nitroxide radical polymeric complex
  • Antiferromagnetically coupled hexanuclear copper(II) Schiff base complexes with dicyanamido bridges
  • CuII2L based polymeric ladders using dicyanamide bridges
  • Luminous hexacoordinated coordination polymers of cadmium(II), containing dicyanamide bridges
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Daniel Rauber et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(40), 27251-27258 (2017-10-11)
Ionic liquids (ILs) exhibit tunable behaviour and properties that are due to their supramolecular structure. We synthesized a series of alkylated and fluorinated phosphonium dicyanamide ILs to study the relation between molecular structure and assembly with a focus on the