Merck
690236
Sigma-Aldrich
(R)-N-(α-Methylbenzyl)hydroxylamine oxalate salt
≥96%
Sinónimos:
R)-N-Hydroxy-α-methyl-benzenemethanamine ethanedioate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO · C2H2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
227.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96%
≥96.0% (HPLC)
Formulario
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
cadena SMILES
OC(=O)C(O)=O.C[C@@H](NO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO.C2H2O4/c1-7(9-10)8-5-3-2-4-6-8;3-1(4)2(5)6/h2-7,9-10H,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t7-;/m1./s1
Clave InChI
GUXMGLCOBSBIKH-OGFXRTJISA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)