Merck
689718
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylhexylammonium chloride
≥96.0% (AT)
Sinónimos:
Benzylhexyldimethylammonium chloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 662,00
25 G
US$ 1.500,00
US$ 662,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 662,00
25 G
US$ 1.500,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
255.83
Beilstein:
4045485
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 662,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥96.0% (AT)
Formulario
powder
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H26N.ClH/c1-4-5-6-10-13-16(2,3)14-15-11-8-7-9-12-15;/h7-9,11-12H,4-6,10,13-14H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
BNDXNEVHWSOJGV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)