Merck
689564
Sigma-Aldrich
Potassium N-chloro-p-toluenesulfonamide
anhydrous, ≥98.0%
Sinónimos:
N-Chloro-4-methyl-benzenesulfonamide potassium salt, Chloramine T potassium salt, anhydrous
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7ClKNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
243.75
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
assay
≥98.0%
98.0-102.0% (RT)
quality
anhydrous
reaction suitability
reagent type: oxidant
loss
≤0.5% loss on drying
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to tan
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cl)[K]
Application
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)