Merck
688010
Sigma-Aldrich
Poly[(1,4-divinylenephenylene) (2,4,6-triisopropylphenylborane)]
Sinónimos:
Boramer-T01, Poly(1,4-divinylenephenylene tripylborane)
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
mol wt
average Mn ~1379
mp
103-112 °C
fluorescence
λex 330 nm; λem 440 nm in chloroform
Application
n-type polymer semiconductor; HOMO = –6.65 eV, LUMO = –3.85 eV.
Legal Information
Manufactured by TDA research, Inc.
Boramer is a trademark of TDA Research, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Luebben, S.; Sapp, S.
Material Matters, 3, 11-11 (2007)