Merck
687588
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-2-methylpyrrolidine
95%
Sinónimos:
(S)-2-Methylpyrrolidine-1-carboxylic acid-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
185.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444
density
0.962 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8-6-5-7-11(8)9(12)13-10(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI key
PPUYUEPZGGATCN-QMMMGPOBSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
180.0 °F - closed cup
flash_point_c
82.2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)