687251
Tris[4-(5-dicyanomethylidenemethyl-2-thienyl)phenyl]amine
97%
Sinónimos:
TDCV-TPA
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
400 °C
fluorescencia
λex 510 nm; λem 592 nm in chloroform
Energía orbital
HOMO 6 eV
LUMO 4.2 eV
rendimiento de la unidad OPV
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/Al
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/C60/LiF/AL
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/PC61BM/Al
cadena SMILES
N#C\C(=C/c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)N(c3ccc(cc3)-c4ccc(\C=C(/C#N)C#N)s4)c5ccc(cc5)-c6ccc(\C=C(/C#N)C#N)s6)C#N
InChI
1S/C42H21N7S3/c43-22-28(23-44)19-37-13-16-40(50-37)31-1-7-34(8-2-31)49(35-9-3-32(4-10-35)41-17-14-38(51-41)20-29(24-45)25-46)36-11-5-33(6-12-36)42-18-15-39(52-42)21-30(26-47)27-48/h1-21H
Clave InChI
KJHGHQMIPHPKIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)