Merck
687200
Sigma-Aldrich
sec-Butylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
2-Butaneboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H11BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
101.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
85-89 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C)B(O)O
InChI
1S/C4H11BO2/c1-3-4(2)5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
MACOIFNUPFKZEI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of alkyl- and aryl quinones via silver nitrate-catalyzed coupling with quinones
  • Preparation of arenes by coupling reactions with aryl bromides and chlorides in the presence of palladium complexes of a (pentaphenylferrocenyl)di(tert-butyl)phosphine
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)