686700
2-Fluoro-6-methylaniline
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.536
density
1.082 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(F)c1N
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
CMVJYZNBMRJICR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
170.1 °F
flash_point_c
76.7 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?