Saltar a
686271
(S)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
95%
Sinónimos:
(S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol, (S)-4′-Chloro-1-phenylethanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 191,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ClC6H4CH(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
optical activity
[α]20/D -48.0°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.544
density
1.175 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
MVOSNPUNXINWAD-LURJTMIESA-N
Application
(S)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol can be used as a chiral building block in:
  • The enantioselective synthesis of (-)-(S,S)-clemastine.
  • The enantioselective and geometrically defined synthesis of chloro methylbenzyl pinacol boronic ester via lithiation−borylation methodology.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
686301686336323144
description
95%
description
95%
description
95%
description
98%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.544
refractive index
n20/D 1.570
refractive index
n20/D 1.569
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.175 g/mL at 25 °C
density
1.322 g/mL at 25 °C
density
1.322 g/mL at 25 °C
density
-
functional group
hydroxyl, chloro
functional group
bromo, hydroxyl
functional group
hydroxyl, bromo
functional group
hydroxyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)