685720
3-(Biphenyl-4-yl)-5-(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole
97%
Sinónimos:
TAZ
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
231-235 °C
fluorescencia
λex 280 nm; λem 372 nm in chloroform
Energía orbital
HOMO 6.4 eV
LUMO 2.8 eV
rendimiento de la unidad OLED
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
- Color: green
- Max. Luminance: 4000 Cd/m2
- Max. EQE: 15 %
ITO/PEDOT:PSS/BCC-27: FIrpic (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3:Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 19200 Cd/m2
- Max. EQE: 9.7 %
- Turn-On Voltage: 3.9 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 29500 Cd/m2
- Max. EQE: 8.8 %
- Turn-On Voltage: 3.5 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/p-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 15500 Cd/m2
- Max. EQE: 8 %
- Turn-On Voltage: 3.5 V
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3nc[nH]n3)-c4ccc(cc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C30H27N3/c1-30(2,3)26-20-18-25(19-21-26)29-32-31-28(33(29)27-12-8-5-9-13-27)24-16-14-23(15-17-24)22-10-6-4-7-11-22/h4-21H,1-3H3
Clave InChI
ZVFQEOPUXVPSLB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Since their discovery, organic light emitting devices (OLEDs) have evolved from a scientific curiosity into a technology with applications in flat panel displays and the potential to revolutionize the lighting market. During their relatively short history, the technology has rapidly advanced, and device efficiencies have increased more than 20-fold, approaching the theoretical limit for internal quantum efficiencies.