Merck
685658
Sigma-Aldrich
N-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
49-53 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccn1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h4-7H,1-3H3
InChI key
NSHLHMBABZKJHP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
225.0 °F - closed cup
flash_point_c
107.2 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)