Merck
684678
Sigma-Aldrich
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
97%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 132,00
US$ 132,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 132,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4F2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 132,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
70 °C/7 mmHg
mp
60-65 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)C1CC1(F)F
InChI
1S/C4H4F2O2/c5-4(6)1-2(4)3(7)8/h2H,1H2,(H,7,8)
Clave InChI
KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)