Merck
684619
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-isopropoxy-5-formylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12BBrO4
Número de CAS:
Peso molecular:
286.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
powder
mp
105-109 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)Oc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H12BBrO4/c1-6(2)16-10-8(11(14)15)3-7(5-13)4-9(10)12/h3-6,14-15H,1-2H3
Inchi Key
JDRHFOMNQQEZJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain varying amounts of anhydride.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)