Merck
684570
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
Sinónimos:
2-(2-bromophenyl)-6-butyl-1,3,6,2-dioxazaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H21BBrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
326.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
92-97 °C
SMILES string
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccccc2Br
InChI
1S/C14H21BBrNO2/c1-2-3-8-17-9-11-18-15(19-12-10-17)13-6-4-5-7-14(13)16/h4-7H,2-3,8-12H2,1H3
InChI key
OLNVCXQNTXWSKY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)