Merck
684287
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H33BN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
416.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
150-160 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H33BN2O5/c1-20(2,3)28-19(27)25-14-12-24(13-15-25)18(26)16-8-10-17(11-9-16)23-29-21(4,5)22(6,7)30-23/h8-11H,12-15H2,1-7H3
InChI key
QPYOLSJFOCIOHK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)