Merck
683310
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxyaniline
97%
Sinónimos:
2-Amino-4-fluoroanisole, 5-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 5-Fluoro-o-anisidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8FNO
Número de CAS:
Peso molecular:
141.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5438
bp
90 °C/760 mmHg
densidad
1.1981 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
COc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
VYZUBHRSGQAROM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)