Merck
682926
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzophenone
95%
Sinónimos:
(2-Bromophenyl)phenylmethanone
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 162,00
US$ 162,00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 162,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
261.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 162,00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.6254
density
1.4309 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
ketone
phenyl
SMILES string
Brc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
ABEVIHIQUUXDMS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Environment
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)