Merck
682152
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C,d3 proline
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5D3H8NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
133.17
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1+1D3
Clave InChI
LWHHAVWYGIBIEU-KQORAOOSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)