Merck
682063
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
1-Methyl-4-pyrazolecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
203-208 °C
cadena SMILES
Cn1cc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-4(2-6-7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
UPPPWUOZCSMDTR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)