681709
(R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
90%
About This Item
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.467
bp
50-52 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
0.929 g/mL (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCN1CCC[C@@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?