Merck
681237
Sigma-Aldrich
5-Methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
5-Methylnicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
207-215 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-6(7(9)10)4-8-3-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)