681024
Ethyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
95%
Sinónimos:
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
27-31 °C
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(C)on1
InChI
1S/C7H9NO3/c1-3-10-7(9)6-4-5(2)11-8-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
OCCIGHIQVMLYBZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)