Merck
68090
Sigma-Aldrich
4-Methylnonane
≥98.0%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.28
Beilstein:
1718841
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
índice de refracción
n20/D 1.413
bp
163-166 °C (lit.)
densidad
0.73 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC(C)CCC
InChI
1S/C10H22/c1-4-6-7-9-10(3)8-5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
IALRSQMWHFKJJA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)