680672
2,4-Dipropoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
assay
≥95%
mp
121-127 °C
SMILES string
CCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCC)c1
InChI
1S/C12H19BO4/c1-3-7-16-10-5-6-11(13(14)15)12(9-10)17-8-4-2/h5-6,9,14-15H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI key
ZNGNDOSZRKWKJW-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain varying amounts of anhydride.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)