Merck
680664
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-formyl-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8BBrO4
Número de CAS:
Peso molecular:
258.86
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
200-211 °C
functional group
aldehyde
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H8BBrO4/c1-14-8-6(9(12)13)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-4,12-13H,1H3
InChI key
UUPRSFVSYMWVRC-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain varying amounts of anhydride.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)