Merck
680621
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetrafluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BF4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
128-132 °C
cadena SMILES
OB(O)c1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3BF4O2/c8-2-1-3(9)5(10)6(11)4(2)7(12)13/h1,12-13H
Clave InChI
FYJHKJSCYHAWFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant for base-catalyzed hydrodeboration and deuterodeboration
May contain varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)