Merck
680583
Sigma-Aldrich
5-Isopropyl-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid, [2-Methoxy-5-(1-methylethyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
mp
84-88 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1B(O)O)C(C)C
InChI
1S/C10H15BO3/c1-7(2)8-4-5-10(14-3)9(6-8)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
Clave InChI
UTKAEAGLVJFBMK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Aplicación
Reactant involved in the synthesis of many biologically active molecules including:
  • Oxazolidinones for use as cholesteryl ester transfer protein inhibitors for atherosclerosis treatment
  • Selective quinazolinyl-phenol inhibitors of CHK1 as antitumor and radioprotectants
  • Biaryl-containing carbamates as CETP inhibitors
  • α -Sulfone hydroxamates as MMP inhibitors
Reactant involved in Suzuki-Miyaura cross coupling with 2-nitroarenediazonium tetrafluoroborate for synthesis of 2-nitrobiphenyls
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)