Merck
680567
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-4-bromo-2-chlorobenzene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10BrClO
Número de CAS:
Peso molecular:
297.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
58-62 °C
SMILES string
Clc1cc(Br)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrClO/c14-11-6-7-13(12(15)8-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChI key
RUVDUIQMBVBZFS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)