679976
3,5-Dimethyladamantane-1-acetic acid
97%
Sinónimos:
3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
110-114 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C[C@@]12CC3C[C@@](C)(C1)CC(C3)(CC(O)=O)C2
InChI
1S/C14H22O2/c1-12-3-10-4-13(2,7-12)9-14(5-10,8-12)6-11(15)16/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-,12+,13-,14-
InChI key
FUOXJVUIQUYDDI-OPAWKCGKSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)