Merck
679402
Sigma-Aldrich
1-Isopropenyl-2-benzimidazolinone
97%
Sinónimos:
1,3-Dihydro-1-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazole-2-one, 1-(2-Propenyl)-2-benzimidazolidinone
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 133,00
US$ 133,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 133,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 133,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
121-125 °C
cadena SMILES
CC(=C)N1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2O/c1-7(2)12-9-6-4-3-5-8(9)11-10(12)13/h3-6H,1H2,2H3,(H,11,13)
Clave InChI
XFASJWLBXHWUMW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)