Merck
679089
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
97%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 130,00
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 130,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4Cl2N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
179.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
66-70 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
COc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
Clave InChI
ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)