Merck
678651
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyadamantane-1-acetic acid
97%
Sinónimos:
3-Hydroxy-1-(carboxymethyl)adamantane, 3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
210.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
125-129 °C
functional group
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(=O)CC12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C12H18O3/c13-10(14)6-11-2-8-1-9(3-11)5-12(15,4-8)7-11/h8-9,15H,1-7H2,(H,13,14)/t8-,9+,11-,12-
InChI key
JFMDWSCOQLUOCZ-VSKBNFNDSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)