Merck
678597
Sigma-Aldrich
2-Methylfuran-3-carbonyl chloride
97%
Sinónimos:
2-Methyl-3-furoyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5052
bp
59-61 °C/12 mmHg
densidad
1.239 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1occc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
AFFZVBHMMXZNKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
169.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)