Merck
677930
Sigma-Aldrich
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Sinónimos:
Di-mu-methoxobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium (I)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H30Ir2O2
Peso molecular:
662.86
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
154-177 °C
SMILES string
C[O+]1[Ir-]2[O+](C)[Ir-]12.C3CC=CCCC=C3.C4CC=CCCC=C4
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)