Merck
677760
Sigma-Aldrich
2, 4-Dimethoxy-6-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
68-72 °C
SMILES string
COc1cc(C)c(C#N)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-4-8(12-2)5-10(13-3)9(7)6-11/h4-5H,1-3H3
InChI key
SGXRDFSVDJBEAU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)