676241
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Sinónimos:
Di-μ-iodo(p-cymene)iodoruthenium(II)
About This Item
Productos recomendados
mp
234-236 °C
cadena SMILES
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Clave InChI
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Ruthenium-catalyzed hydrogenation
- Preparation of Walphos-type ferrocenyl-aryl diphosphine ligands
- Ruthenium-catalyzed synthesis reactions
- Enantioselective hydrogenation of ketones and olefins
Información legal
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)