Merck
676063
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromobenzophenone
95%
Sinónimos:
2-Aminophenyl (4-bromophenyl)methanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
276.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
103-110 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
Nc1ccccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H10BrNO/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H,15H2
Clave InChI
WIISOMGJWLLMDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)