Merck
675954
Sigma-Aldrich
8-Amino-5-bromoisoquinoline
90%
Sinónimos:
8-Amino-5-bromoisoquinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
186-190 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Nc1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-1-2-9(11)7-5-12-4-3-6(7)8/h1-5H,11H2
Clave InChI
BTFXYVXBWMRHIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)