Merck
675172
Sigma-Aldrich
Nickeloxid auf Silicagel
60 wt. % (NiO)
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
reaction suitability
core: nickel
reagent type: catalyst
concentration
60 wt. % (NiO)
SMILES string
O=[Ni]
InChI
1S/Ni.O
InChI key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1