Merck
675148
Sigma-Aldrich
5-Bromo-8-nitroisoquinoline
90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
253.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
136-140 °C
grupo funcional
bromo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-1-2-9(12(13)14)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5H
Clave InChI
ULGOLOXWHJEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)