Merck
675121
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trichloropropyl-1-triphenylphosphonium chloride
95%
Sinónimos:
3,3,3-Trichloropropyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3CCH2CH2P(C6H5)3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
444.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
138-145 °C
cadena SMILES
[Cl-].ClC(Cl)(Cl)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19Cl3P.ClH/c22-21(23,24)16-17-25(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CVLBDGPLEYFDOR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Synthesis of DL-histrionicotoxin via a nine step synthesis involving cross-metathesis, oxime formation and Michael addition as the key steps
  • Wittig reactions
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)