674389
Phenylphosphine
ca. 10% weight in hexanes
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.79 (vs air)
presión de vapor
760 mmHg ( 160 °C)
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.578 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
densidad
0.6912 g/mL at 25 °C
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Pc1ccccc1
InChI
1S/C6H7P/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Clave InChI
RPGWZZNNEUHDAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?