Merck
67410
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranosyl isothiocyanate
≥98.0%
Sinónimos:
β-D-ribofuranosyl isothiocyanate tribenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H21NO7S
Número de CAS:
Peso molecular:
503.52
Beilstein:
1275438
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
cadena SMILES
O=C(OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H21NO7S/c29-25(18-10-4-1-5-11-18)32-16-21-22(34-26(30)19-12-6-2-7-13-19)23(24(33-21)28-17-36)35-27(31)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-24H,16H2/t21-,22-,23-,24-/m1/s1
Clave InChI
AWVSFHIUQVIIOW-MOUTVQLLSA-N
Otras notas
Building block for the synthesis of nucleosides[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C. Gasch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11, 435-435 (2000)