Merck
673994
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinónimos:
2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4BrClF3N
Número de CAS:
Peso molecular:
274.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
30-34 °C
grupo funcional
bromo
chloro
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1c(Br)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)13)7(10,11)12/h1-2H,13H2
Clave InChI
BSWOSDJUIAUNLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)