Merck
673927
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-methylpiperidine-4-carboxylate
97%
Sinónimos:
1-tert-Butoxycarbonyl-4-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-Methyl-1,4-piperidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 4-ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
271.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4554
densidad
1.0134 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)C1(C)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO4/c1-6-18-11(16)14(5)7-9-15(10-8-14)12(17)19-13(2,3)4/h6-10H2,1-5H3
Clave InChI
ZQZVWDXMUCTNRI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor ABT-279
  • Building blocks for piperazine-based CCR5 antagonists
Replacement of the ester function with an amino group provides a key building block for piperazine-based CCR5 antagonists.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiao-Hua Jiang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(14), 3675-3678 (2004-06-19)
4-Substituted-4-aminopiperidine is an interesting structural motif found in a number of bioactive compounds. An efficient and convenient method for the synthesis of 4-differently substituted-4-aminopiperidine derivatives was described, employing isonipecotate as a starting material and Curtius rearrangement as a key step.