Merck
673919
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxylate
97%
Sinónimos:
4-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1,4-piperidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 4-ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28FNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
365.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
62-66 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccc(F)cc2
InChI
1S/C20H28FNO4/c1-5-25-17(23)20(14-15-6-8-16(21)9-7-15)10-12-22(13-11-20)18(24)26-19(2,3)4/h6-9H,5,10-14H2,1-4H3
Clave InChI
KIIYXHXWARGQKK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)