Merck
67387
Sigma-Aldrich
Boc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0%
Sinónimos:
(S)-2-(Boc-amino)-3-(1-pyrazolyl)propionic acid, Nα-Boc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
255.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥97.0%
optical purity
ee: >99% (due to stereospecific enzymatic synthesis)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cn1cccn1)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)