Merck
673056
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazinyl)-2-phenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
320.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
200-204 °C
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-11-9-18(10-12-19)14(15(20)21)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,20,21)
Clave InChI
QPEHPIVVAWESTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)